C94602
2-Pyridinecarbonitrile
99%
Sinónimos:
2-Cyanopyridine, Picolinonitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
212-215 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H
InChI key
FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?