464600
Zirconium(IV) acetate hydroxide
Sinónimos:
Dihydroxy-bis(methoxycarbonyloxy)zirconium, Hydroxy-tris(methoxycarbonyloxy)zirconium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Zr, 40.4-43.3% gravimetric
idoneidad de la reacción
core: zirconium
cadena SMILES
COC(=O)O[Zr](O)(O)O.COC(=O)O[Zr](O)(O)OC(=O)OC.COC(=O)O[Zr](O)(OC(=O)OC)OC(=O)OC
InChI
1S/6C2H4O3.6H2O.3Zr/c6*1-5-2(3)4;;;;;;;;;/h6*1H3,(H,3,4);6*1H2;;;/q;;;;;;;;;;;;3*+4/p-12
Clave InChI
RAVMIOKPFXMREI-UHFFFAOYSA-B
Categorías relacionadas
Aplicación
- Monoclinic zirconium dioxide nanoparticles via thermal treatment method in the presence of polyvinylpyrrolidone as a capping agent.
- Zirconia doped lithium cobalt oxide (Zr-LiCoO2) by treating with lithium acetate and cobalt acetate via the sol-gel method.
- Yttrium stabilized zirconia nanoparticles via co-precipitation method using yttrium acetate tetrahydrate and oxalic acid dehydrate.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?