383325
Zirconium(IV) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinónimos:
Zirconium (IV) trifluoroacetylacetonate
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: zirconium
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
InChI key
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)