Merck
520217
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate hydroxide oxide
Sinónimos:
Zirconium basic carbonate, Zirconium(IV) carbonate basic
About This Item
Fórmula lineal:
Zr(OH)2CO3·ZrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
308.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario:
powder
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
135 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O[Zr]1(O)OC(=O)O[Zr]2(O1)O[Zr](O)(O)O2
InChI
1S/CH2O3.4H2O.3O.3Zr/c2-1(3)4;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);4*1H2;;;;;;/q;;;;;;;;+1;+2;+3/p-6
Clave InChI
YGCRTSJWNHPGDG-UHFFFAOYSA-H
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)