Merck
458791
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether methacrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
2-Phenoxyethyl methacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
contiene
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Clave InChI
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)