408964
Cyclohexyl methacrylate
≥97%, contains ~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
contiene
~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
Clave InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a monomer to prepare poly(cyclohexyl methacrylate) (PCHMA) thin films for high-performance luminescent solar concentrators(LSCs). These LSCs can be used to fabricate high-quantum yield photovoltaic solar cells.
- As a comonomer to prepare photo-patternable quantum dot-acrylate resins for fabricating light-emitting diodes with high color transparency.
- As a monomer to synthesizesuperhydrophobic silica nanoparticle surfaces for various applications such as anti-corrosionsurfaces, drag reduction, and energy conservation.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?