Merck
450693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]22/D −98°, c = 2 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
AEEGFEJKONZGOH-JTQLQIEISA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)