8.24476
(-)-Shikimic acid
for synthesis
Sinónimos:
(-)-Shikimic acid, (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
mp
190 °C
densidad
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC1C(CC(=CC1O)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
Clave InChI
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3