450669
(R)-(+)-4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]20/D +47°, c = 1 in H2O
mp
86-87 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChI key
QICFUFOXXNIZFF-ZCFIWIBFSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)