449776
Cobalt(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.9% trace metals basis
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
724 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.