450995
Manganese(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.999% trace metals basis
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
652 °C (lit.)
densidad
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.