15862
Cobalt chloride 0.1 M solution
Sinónimos:
Cobalt(II)-chloride solution, Additive Screening Solution 24/Kit-No 78374
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
densidad
1.01 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cobalt chloride 0.1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?