445347
(R)-(−)-1-Aminoindane
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-1-Indanamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Información sobre el gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?