440841
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Sinónimos:
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-hydroxyindane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
118-121 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
InChI key
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.