336505
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Sinónimos:
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −4°, neat
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
optical purity
ee: 95% (GLC)
bp
177-178 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.