430722
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
98%
Sinónimos:
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
mp
104-107 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl.O[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
Clave InChI
QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Aplicación
- Biaryl carboxamide functional groups containing bis-aminopyrrolidine ureas as potential antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1.
- Pyrrolidinol based ionic liquids.
- Optically active 2-tritylpyrrolidine based organocatalysts.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?