Merck
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
Sinónimos:
3-Hydroxypyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein/REAXYS Number:
102542
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
InChI key
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1