Merck
425923
Sigma-Aldrich
Phenacetin-ethoxy-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(4-Ethoxy-1-13C-phenyl)acetamide, p-Acetophenetidide-ethoxy-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4O13CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
134-136 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[13CH2]Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i3+1
Clave InChI
CPJSUEIXXCENMM-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)