416789
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2COCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
51-52 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
phenyl
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone is a trifluoromethyl ketone. Its in vitro neuroprotective potency against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) by different pathways has been reported.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Katsuyoshi Sunaga et al.
In vivo (Athens, Greece), 16(2), 97-101 (2002-06-21)
We previously reported that two trifluoromethyl ketones, 3,3,3-trifluoro-1-phenyl-1,2-propanedione (TF1) and 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone (TF2), have neuroprotective effects against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) exposed at 12-13 days in vitro (DIV). On the other hand, these compounds showed weak neuroprotective