414670
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
densidad
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CI
InChI
1S/C5H9ISi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Clave InChI
HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?