Merck
411523
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
279.91
Beilstein:
1940691
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
218-220 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
Aplicación
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
  • (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
  • di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
  • (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Syntheses and enantioselective recognition of chiral poly (phenyleneethynylene) s bearing bulky optically active menthyl groups
Shinohara K-i, et al.
Polymer, 42(1), 351-355 (2001)
Synthesis of 5-substituted 1, 3-[bis (2, 2': 6', 2 ?-terpyridin-4'-ylethynyl)] benzene ligands and their coordination-driven self-assembly.
Hwang, S-H, et al.
Designed Monomers and Polymers, 9(5), 413-424 (2006)