194395
1,3-Dibromobenzene
97%
Sinónimos:
1-Bromo-3-bromobenzene, m-Dibromobenzene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
8.16 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
5 mmHg ( 66 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.608 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
densidad
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clave InChI
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?