Merck
410489
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OMe
95%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester, Boc-L-serine methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
219.23
Beilstein:
3545389
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
densidad
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1
Clave InChI
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1