412201
L-Serine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
L-Serine methyl ester·HCl
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Serine methyl ester hydrochloride, 98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?