403857
Tribromuro de boro solution
1.0 M in heptane
Sinónimos:
Tribromoboro
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
concentration
1.0 M in heptane
bp
~90 °C
density
0.869 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChI key
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Intermediario farmacológico 6-nitro-L-DOPA
- Derivados luminiscentes de poliestireno con restos de carbazolilborano estéricamente protegidos
- Grafeno de alta calidad dopado con boro mediante reacción de acoplamiento reductivo de Wurtz
- Haptenos de mercapto-(+)-metanfetamina para la síntesis de vacunas conjugadas con (+)-metanfetamina con densidades de epítopo mejoradas
- Estructuras híbridas molécula orgánica de tamaño micrométrico-ADN
- Complejos de borano mediante reacciones de borilación aromáticas electrofílicas
- Agonista del receptor 5-HT2C
- Bifenil derivados que poseen grupos amino terciarios como inhibidores de la ß-secretasa(BACE1) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
- Unidad resto de aza-dipirrometeno de boro p-extendida muy fluorescente en la región del IR cercano
- Derivados tetrahidroisoquinolinas mediante ciclación intramolecular de N-fenetilimidas metoxi-sustituidas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?