398365
Potassium hexaiodoplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
K2PtI6
Número de CAS:
Peso molecular:
1034.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.9% trace metals basis
Formulario:
powder
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[K+].[K+].I[Pt--](I)(I)(I)(I)I
InChI
1S/6HI.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clave InChI
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?