Z266000
Latch-lid™ TLC developing chambers
For use with 20 cm × 20 cm plates
Sinónimos:
Sealable TLC Developing Chamber
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Productos recomendados
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
Unidades de tapa con pestillo con un dispositivo de cierre de acero inoxidable que sujeta firmemente la tapa y el depósito. De este modo, se consigue una completa saturación de la cubeta con el vapor del disolvente para un desarrollo uniforme de los cromatogramas. Las caracteristicas del depósito de vidrio son: parte superior plana y redondeada, bordes interiores y exteriores biselados por razones de seguridad y fondos plano para mayor estabilidad. Accesorio de rejilla para múltiples placas de CCF (TLC) para el desarrollo simultáneo de hasta seis placas de CCF.
Información legal
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)