397210
2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)C(O)C6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
249.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
95-98 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
Clave InChI
GTGMXPIQRQSORU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone is suitable electrophilic coupling reagent for the determination of iron(III) in environmental waters, soils and industrial effluent samples. It may be used in the synthesis of following:
- 2,4-disubstituted quinolones, via Meyer-Schuster rearrangement
- 6-chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl) quinazoline
- N-desalkylflurazepam
- benzotriazepines
- diazepam-related benzodiazepines.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
J. Chem. Res. Synop., 2-2 (1991)
Ionic liquid-an efficient recycalable system for the synthesis of 2, 4-disubstituted quinolines via Meyer-Schuster rearrangement.
Saqrma R and Prajapati D.
Synlett, 19, 3001-3005 (2008)
Bhawana Sati et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 63(3), 385-396 (2013-10-25)
During the manufacture of bulk drug midazolam various impurities arised that can be the related products or degradation products. Structures of eight impurities that can arise during the manufacture of bulk drug midazolam were proposed. In the present work, synthesis
Journal of the American Chemical Society, 112, 3969-3969 (1990)