Merck
D130001
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyaniline
98%
Sinónimos:
5-Aminoresorcinol dimethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Beilstein:
638013
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
178 °C/20 mmHg (lit.)
mp
54-57 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(N)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jeffrey A Schneider et al.
Nature communications, 9(1), 4396-4396 (2018-10-26)
New chemical inhibitors of protein-protein interactions are needed to propel advances in molecular pharmacology. Peptoids are peptidomimetic oligomers with the capability to inhibit protein-protein interactions by mimicking protein secondary structure motifs. Here we report the in silico design of a