Merck
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
Sinónimos:
Tetramethylgermane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)4Ge
Número de CAS:
Peso molecular:
132.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
6.74 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
core: germanium
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−88 °C (dec.) (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Application
CVD precursor to germanium oxide thin films.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-34.6 °F - closed cup
flash_point_c
-37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)