288217
Triphenylgermanium chloride
99%
Sinónimos:
Chlorotriphenylgermane, Triphenylchlorogermane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
285 °C/12 mmHg (lit.)
mp
114-115 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15ClGe/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
ONQMBYVVEVFYRP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?