39579
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone
≥98.0%
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-Dimethyl-p-quinone, 2,5-Dimethylbenzoquinone, 2,5-Xyloquinone, 3,6-Dimethyl-p-benzoquinone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0%
mp
123-125 °C
solubilidad
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?