533203
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
97%
Sinónimos:
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
125.5-129.5 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
InChI key
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?