T76503
Trimethylhydroquinone
97%
Sinónimos:
1,4-Dihydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,6-Dihydroxypseudocumene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
mp
169-172 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(C)c(C)c1O
InChI
1S/C9H12O2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4,10-11H,1-3H3
InChI key
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
375.8 °F - closed cup
flash_point_c
191 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?