394866
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
synthesis grade
Sinónimos:
N-trimetilsilil-N- metil trifluoroacetamida, MSTFA
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
synthesis grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
8.8 mmHg ( 27 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
índice de refracción
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Clave InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Procedimiento de sililación mejorado para la detección simultánea de las hormonas esteroides 17-αetinilestradiol y estrona.
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.