Merck
74208
Supelco
Metil nonadecanoato
analytical standard
Sinónimos:
Éster metílico del ácido nonadecanoico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
312.53
Beilstein/REAXYS Number:
1788184
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
37-40 °C (lit.)
37-41 °C
format
neat
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
El metilnonadecanoato puede utilizarse como patrón interno para estudiar el mecanismo del efecto antioxidante del extracto de ginseng mediante cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de resonancia de espín electrónico. El metilnonadecanoato también puede utilizarse como patrón interno para investigar la separación de especies moleculares de triacilgliceroles mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento en modo de iones de plata.
El metilnonadecanoato puede utilizarse como patrón interno para estudiar el mecanismo del efecto antioxidante del extracto de ginseng mediante cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de resonancia de espín electrónico.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Irene B Gutiérrez et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 173, 293-304 (2019-02-19)
S-metolachlor (SMOC) and terbuthylazine (TBA) are herbicides that commonly appear as active ingredients (a.i.) in the composition of plant protection products. In a previous work, experimental bioassays were performed using those chemicals to find suitable molecular biomarkers to assess its
Separation of molecular species of triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with a silver ion column
Christie.W.W
Journal of Chromatography A, 454, 273-284 (1988)
Ginseng extract scavenges hydroxyl radical and protects unsaturated fatty acids from decomposition caused by iron-mediated lipid peroxidation
Zhang D, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 20(1), 145-150 (1996)
Hala Aswad et al.
Diabetologia, 57(10), 2155-2164 (2014-07-31)
Exosomes released from cells can transfer both functional proteins and RNAs between cells. In this study we tested the hypothesis that muscle cells might transmit specific signals during lipid-induced insulin resistance through the exosomal route. Exosomes were collected from quadriceps
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1