393231
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]zirconium(IV)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
reaction suitability
core: zirconium
reagent type: catalyst
impurities
≤3% dichloromethane
SMILES string
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Inchi Key
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Organometallics, 10, 1501-1501 (1991)