Merck
361399
Sigma-Aldrich
Fluoruro de tetrabultilamonio solution
75 wt. % in H2O
Sinónimos:
TBAF solution
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]4NF
Número de CAS:
Peso molecular:
261.46
Beilstein:
3762762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
concentración
75 wt. % in H2O
densidad
0.953 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactante para preparación de:
  • Inhibidores de la recaptación triple de monoaminas como nueva generación de antidepresivos
  • Alcoholes a través de la hidrólisis de ésteres de alquilsililo a pH neutro en disoluciones tamponadas mixtas orgánico-acuosas
  • Oligorribonucleótidos con enlaces fosfonato modificados
  • Aril-alquil alcoholes mediante alilación de Nozaki-Hiyama catalizada por ligandos bipiridilodiol quirales y tricloruro de cromo
  • Ésteres de ácido dienoico conjugado utilizando reacciones de acoplamiento de Suzuki
  • Inhibidor de la Hsp90 o-aminobenzamida macrocíclica con actividad antitumoral
  • Inhibidores dobles de fosfoinosítido 3-cinasa (PI3K) y la diana de rapamicina en mamíferos (mTOR)
  • Glucósidos poliacetilénicos antidiabetógenos
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chao Zhong et al.
Carbohydrate polymers, 94(1), 38-45 (2013-04-03)
In this article, a novel and high efficient solvent, tetra-n-Butylammonium Hydroxide (TBAH), was used for dissolution and isolation of straw cellulose from wheat straw. The composition analysis with gas chromatography (GC) and the spectroscopic characterization analysis conducted by X-Ray diffraction
R Bryan Sears et al.
Journal of inorganic biochemistry, 121, 77-87 (2013-01-29)
The complex cis-[Ru(phpy)(phen)(CH3CN)2](+) (phpy=2-phenylpyridine, phen=1,10-phenanthroline) was investigated as a potential photodynamic therapy (PDT) agent. This complex presents desirable photochemical characteristics including a low energy absorption tail extending into the PDT window (600-850nm) and photoinduced exchange of the CH3CN ligands, generating
Fabio Galeotti et al.
Journal of chromatography. A, 1284, 141-147 (2013-03-05)
In this study, by using tetrabutylammonium bisulfate as ion-pairing reagent, we were able to separate all the main heparin/heparan sulfate disaccharides generated by the action of heparinases along with the main Hep tetrasaccharide possessing a 3-O-sulfate group on the sulfoglucosamine
Erbo Shi et al.
Organic letters, 14(13), 3384-3387 (2012-06-27)
A metal-free C-H oxidation for the construction of allylic esters has been developed. The use of a commercially available and inexpensive catalyst and oxidant, and readily available starting materials, coupled with the operational simplicity of the reaction, renders the methodology
Noelia Luque et al.
Journal of chromatography. A, 1248, 74-83 (2012-06-26)
The suitability of a mixed-mode sorbent made up of admicelles of sodium dodecyl sulphate (SDS) and tetrabutylammonium (TBA) to extract and preserve pesticides from river and underground water was assessed. Pesticides belonging to different structural groups (i.e. triazines, carbamates, phenylureas