389455
Bromoethane-d5
99 atom % D
Sinónimos:
Deuterated bromoethane, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuteroethyl bromide
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
7.96 psi ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
density
1.527 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?