375608
2-Bromopropane-d7
98 atom % D
Sinónimos:
Isopropyl-d7 bromide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
-89 °C (lit.)
density
1.383 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
NAMYKGVDVNBCFQ-YYWVXINBSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?