388106
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)