34089
Fosfomycin sodium
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Phosphomycin disodium salt, (−)-(1R,2S)-(1,2-Epoxypropyl)phosphonic acid, Fosfomycin, Phosphonomycin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
Clave InChI
QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?