8.18339
2-Methoxyphenol
for synthesis
Sinónimos:
2-Methoxyphenol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
750 °C
potencia
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
4600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
28-32 °C
temperatura de transición
flash point 82 °C
densidad
1.13 g/cm3 at 21 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.134
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup