262102
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1OCCC=C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1,3H,2,4H2
Clave InChI
QBDAFARLDLCWAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- (1aR,5aR,5bS,6S,7S)-6,7-di-tert-butoxy-5-oxo-pyrrolidino[1,2-b]isoxazolidino[4,5-c]tetrahydropyran
- 4-(phenyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?