384410
Chlorotrimethylsilane solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Trimethylchlorosilane
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.88 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To synthesize allenylsilane via carbolithiation of conjugated enynes with aryllithium.
- In the reductive coupling of aldehydes and ketones to produce corresponding 1,2 diols in the presence of zirconocene dichloride and magnesium.
- To prepare 4,4′-bis(trimethylsilyl)bicyclohexyl-2,2′-diene from 1,3-cyclohexadiene by reductive disilylation reaction.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)