38224
Diisooctylthiophosphinic acid
technical, ~85% (T)
Sinónimos:
Bis(2,4,4-trimethylpentyl)thiophosphinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
~85% (T)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.48
densidad
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC(C)(C)C)CP(S)(=O)CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H35OPS/c1-13(9-15(3,4)5)11-18(17,19)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,19)
Clave InChI
KUYLHALFMPOMKK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)