Merck
374547
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionic acid
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
104.10
Beilstein:
1743053
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.420 (lit.)
bp
116 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadena SMILES
COCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methoxypropionic acid is an alkoxy acid. The base-catalyzed methanolysis of 1-nitroso-5,6-dihydrouracil, potent liver carcinogen, is reported to yield 3-methoxypropionic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S S Mirvish et al.
Journal of the National Cancer Institute, 74(5), 1105-1110 (1985-05-01)
Base-catalyzed hydrolysis of the potent liver carcinogen 1-nitroso-5,6-dihydrouracil [(NDHU) CAS: 16813-36-8] afforded 3-hydroxypropionic acid and acrylic acid in 72 and 6% yield, respectively. The base-catalyzed methanolysis of NDHU gave quantitative yields of 3-methoxypropionic acid and methyl carbamate. These results indicate