P76209
Ácido pirúvico
95%
Sinónimos:
αÁcido α-cetopropiónico, Ácido 2-oxopropiónico
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?