Merck
367095
Sigma-Aldrich
4-(Ethylaminomethyl)pyridine
97%
Sinónimos:
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, N-Ethyl-4-pyridinemethanamine, NSC 85903
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCNCc1ccncc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
Clave InChI
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Ethylaminomethyl)pyridine is a secondary amine.
Aplicación
4-(Ethylaminomethyl)pyridine is suitable for use in the synthesis of sodium dithiocarbamate ligands. It may be used in the synthesis of 4-(ethylaminodithiocarbamate) methylpyridine diorganotin derivatives. It may be used in the synthesis of {[ethyl(pyridin-4-ylmethyl)carbamothioyl]sulfanido-κ2 S,S′}(1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-κ6O)potassium.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adduct effects on structure and luminescence in a series of new dithiocarbamatogold (I) complexes. T
Han S, et al.
Transition Met. Chem. (London), 36(7), 691-697 (2011)
Synthesis and structural characterization of diorganotin dithiocarbamates from 4-(ethylaminomethyl) pyridine.
Barba V, et al.
Heteroatom Chem., 23(5), 422-428 (2012)
Hadi D Arman et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 69(Pt 9), m479-m480 (2014-01-16)
The asymmetric unit of title salt co-crystal, [K(C9H11N2S2)(C12H24O6)], comprises a K(+) cation, an (-)S2CN(Et)py anion and a 18-crown-6 mol-ecule. Substantial delocalization of π-electron density is evident in the di-thio-carbamate anion, as indicated by the equivalent C-S bond lengths. The K(+)