Merck
P16753
Sigma-Aldrich
Phenylacetyl chloride
98%
Sinónimos:
α-Toluyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
154.59
Beilstein:
742254
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phenylacetyl chloride is used as a key precursor in the total synthesis of vialinin B. It is employed as a linker to prepare dendrimers and also used in the synthesis of various conjugated aromatic small molecules.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiao-Yan Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(34), 8976-8982 (2018-08-11)
Five new resorcylic acid lactones (RALs) hispidulactones A-E (1, 4, 5, 8, and 9), a new natural product (2), and four known ones (3, 6, 7, and 10) with different ring systems were isolated from the desert plant endophytic fungus
New electron-accepting π-conjugated polyquinoxalines with fluorene unit: synthesis and light-emitting properties.
Jung S H, et al.
Polym. Bull., 50(4), 251-258 (2003)
Solution-processable α, ω-distyryl oligothiophene semiconductors with enhanced environmental stability.
Mauldin C E, et al.
Chemistry of Materials, 21(9), 1927-1938 (2009)
Polyaryl ether dendrimer with a 4-phenylacetyl-5-pyrazolone-based terbium (III) complex as core: synthesis and photopysical properties.
Shen L, et al.
Inorganic Chemistry, 45(16), 6188-6197 (2006)
Expeditious synthesis of vialinin B, an extremely potent inhibitor of TNF-α production.
Ye Y Q, et al.
Organic Letters, 11(21), 5074-5077 (2009)